製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
290 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
InChI Key
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
A mixture of stereoisomers.
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
298689-10G:
298689-1G:
298689-BULK:
298689-VAR:
298689-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)