Merck
I7634
Sigma-Aldrich
D-イソロイシン
≥98% (TLC)
別名:
(2R, 3R)-2-アミノ-3-メチルペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
131.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
D-イソロイシン, ≥98% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
不純物
≤10% allo-isomer
white
アプリケーション
cell analysis
SMILES記法
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
InChI Key
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • HPLC-MS/MS による高感度キラル塩素標識プローブを用いた、胃癌の尿中キラルアミノ含有バイオマーカーの代謝プロファイリング:Huang ら(2021 年)によるこの研究では、HPLC-MS/MS による高度な代謝プロファイリング技術を活用し、尿サンプル中のキラルアミノ含有化合物を検出することで、D-イソロイシンを胃癌のバイオマーカーとして使用することを検討しています(Huang et al., 2021)。
  • イソペニシリン N 合成酵素は、硫黄原子の両方を通して δ-(L-α-アミノアジポイル)-L-システイニル-D-チア-アロ-イソロイシンと結合する:Clifton ら(2011 年)は、D-イソロイシンを含む化合物とイソペニシリン N 合成との結合メカニズムについて説明し、抗生物質生合成と酵素相互作用研究におけるその役割を強調しています(Clifton et al., 2011)。
  • 抗生物質ロンジカテナマイシンの全構造:D-イソロイシンが重要な構成成分である抗生物質ロンジカテナマイシンの全構造を、Shiba と Mukunoki(1975 年)が同定し、その抗菌特性の理解に貢献しました(Shiba and Mukunoki, 1975)。
生物化学的/生理学的作用
D-イソロイシンは、様々なD-アミノ酸オキシダーゼの特性評価および識別に使用できます。D-イソロイシンは、B16F0メラノーマ細胞の色素沈着の誘導などのプロセスで、D-イソロイシンおよびL-イソロイシンの活性の識別に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
I7634-100MG:
I7634-50MG:
I7634-VAR:
I7634-250MG:
I7634-1G:
I7634-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Shouji Takahashi et al.
Journal of biochemistry, 159(3), 371-378 (2015-11-01)
D-Aspartate oxidase (DDO) catalyzes the oxidative deamination of acidic D-amino acids, whereas neutral and basic D-amino acids are substrates of D-amino acid oxidase (DAO). DDO of the yeast Cryptococcus humicola (ChDDO) has much higher substrate specificity to D-aspartate, but the
Masago Ishikawa et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 30(4), 677-681 (2007-04-06)
Amino acids, the building blocks of proteins, play significant roles in numerous physiological events in mammals. As the effects of amino acids on melanogenesis have yet to be demonstrated, the present study was conducted to identify whether amino acids, in
Molecular aggregation in selected crystalline 1:1 complexes of hydrophobic D- and L-amino acids. IV. The L-phenylalanine series.
Gorbitz CH, Rissanen K, Valkonen A, Husab? A.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 65, 267-272 (2009)
A Gholizadeh et al.
Biochemistry. Biokhimiia, 74(2), 137-144 (2009-03-10)
D-Amino acid oxidase (DAAO) is an FAD-dependent enzyme that metabolizes D-amino acids in microbes and animals. However, such ability has not been identified in plants so far. We predicted a complete DAAO coding sequence consisting of 1158 bp and encoding
Ivan Kashkan et al.
Plants (Basel, Switzerland), 9(7) (2020-07-12)
Rapid progress in plant molecular biology in recent years has uncovered the main players in hormonal pathways and characterized transcriptomic networks associated with hormonal response. However, the role of RNA processing, in particular alternative splicing (AS), remains largely unexplored. Here