Merck
G1001
Sigma-Aldrich
D-グルタミン酸
≥99% (TLC), suitable for ligand binding assays
別名:
(R)-2-アミノグルタル酸, (R)-2-アミノペンタン二酸, D-Glu, R-(−)-1-アミノプロパン-1,3-ジカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
147.13
Beilstein:
1723800
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
D-グルタミン酸, ≥99% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
テクニック
ligand binding assay: suitable
white to off-white
mp
200-202 °C (subl.) (lit.)
SMILES記法
N[C@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1
InChI Key
WHUUTDBJXJRKMK-GSVOUGTGSA-N
遺伝子情報
human ... CCR2(1231)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
D-グルタミン酸は、細菌のペプチドグリカン構造に欠かせない成分です。D-グルタミン酸を付加する酵素(murD)によりUDP-N-アセチルムラミル-L-アラニン(UDP-MurNAc-L-アラニン)へ付加されます。これは次にペプチドグリカン前駆体へと取り込まれます。ペプチドグリカンは、グラム陽性菌とグラム陰性菌の細胞壁の構成成分です。グルタミン酸ラセマーゼ(GR)という酵素によるL-グルタミン酸からD-グルタミン酸への変換は、ペプチドグリカンの合成において欠かせないステップです。
アプリケーション
D-グルタミン酸は、GR(グルタミン酸ラセマーゼ)という酵素とその阻害剤の構造親和性相関(SAR)研究における使用に適しています。
生物化学的/生理学的作用
グルタミン酸の非天然アイソマ-
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G1001-1G:
G1001-BULK:
G1001-25G:
G1001-5G:
G1001-100G:
G1001-100MG:
G1001-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
P Doublet et al.
Journal of bacteriology, 174(18), 5772-5779 (1992-09-01)
The murI gene of Escherichia coli, whose inactivation results in the inability to form colonies in the absence of D-glutamic acid, was identified in the 90-min region of the chromosome. The complementation of an auxotrophic E. coli B/r strain by
Katie L Whalen et al.
Molecular informatics, 30(5), 459-471 (2011-07-09)
Existing techniques which attempt to predict the affinity of protein-ligand interactions have demonstrated a direct relationship between computational cost and prediction accuracy. We present here the first application of a hybrid ensemble docking and steered molecular dynamics scheme (with a
Matthew Volgraf et al.
Nature chemical biology, 2(1), 47-52 (2006-01-13)
The precise regulation of protein activity is fundamental to life. The allosteric control of an active site by a remote regulatory binding site is a mechanism of regulation found across protein classes, from enzymes to motors to signaling proteins. We
H Persson et al.
Molecular and cellular biology, 10(9), 4701-4711 (1990-09-01)
The gene encoding glutamic acid decarboxylase (GAD), the key enzyme in the synthesis of the inhibitory neurotransmitter gamma-aminobutyric acid, is shown to be expressed in the testis of several different species. Nucleotide sequence analysis of a cDNA clone isolated from
Jia Luo et al.
Science (New York, N.Y.), 298(5592), 425-429 (2002-10-12)
The motor abnormalities of Parkinson's disease (PD) are caused by alterations in basal ganglia network activity, including disinhibition of the subthalamic nucleus (STN), and excessive activity of the major output nuclei. Using adeno-associated viral vector-mediated somatic cell gene transfer, we