Merck
HPLC Analysis of Glutamic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (25 °C)
HPLC Analysis of Glutamic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (25 °C) application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
L-グルタミン酸
from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-100.5%
L-グルタミン酸
ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
D-グルタミン酸
≥99% (TLC)
DL-グルタミン酸 一水和物
≥98% (HPLC)
β-グルタミン酸
L-グルタミン酸
BioUltra, ≥99.5% (NT)
L-グルタミン酸
FCC
L-グルタミン酸
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ガードカートリッジ
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLCガード
Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] water; [B] methanol; [C] formic acid; (30:70:0.02, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 205 nm
injection
10 μL
sample
300 μg /mL in 30:70 water:methanol