Merck
V900362
Sigma-Aldrich
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド 2′-リン酸, 還元型 四ナトリウム塩 水和物
Vetec, reagent grade, 97%
別名:
β-NADPH, 2′-NADPH 水和物, NADPH Na4, TPNH2 Na4, コエンザイム II(還元型) 四ナトリウム塩, ジヒドロニコチンアミドアデニンジヌクレオチドホスファート 四ナトリウム塩, トリホスホピリジンヌクレオチド, 還元型 四ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
833.35 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
アッセイ
97%
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI Key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
NADPHは酸化窒素合成酵素を含む多くの酸化還元酵素に対する電子供与体であり、補因子です。
その他情報
容量は、固体重量に基づいています。
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)