Merck
V800018
Sigma-Aldrich
酢酸
suitable for HPLC, ≥99.8%
別名:
氷酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2H
CAS番号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
pH:
2.5 (20 °C, 50 g/L)
蒸気密度
2.07 (vs air)
製品種目
Vetec
アッセイ
≥99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Acetic acid is an organic acid mainly used as a preservative, acidulating agent and flavoring agent. It is one of the main volatile constituents of vinegar and pyroligneous acid. Acetic acid is used as a flavoring agent in ice-creams, nonalcoholic beverages and baked goods. It is also used as a chemical reagent for the synthesis of vinyl acetate monomer, cellulose acetate, acetic anhydride, acetate ester, and terephthalic acid.
アプリケーション
Acetic acid can be used as a mobile phase additive to improve the separation and resolution of the bioactive compounds on the C18 column in reverse phase HPLC. It is also used as an analytical reference standard in chromatographic applications.
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800018-BULK:
V800018-1L:4548173322346
V800018-1L-PW:
V800018-VAR:
V800018-6X1L:4548173329277
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Fenaroli's handbook of flavor ingredients
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients (2016)
Ice-cream as a probiotic food carrier
Cruz AG, et al.
Food Research International, 42(9), 1233-1239 (2009)
Review of acetic acid synthesis from various feedstocks through different catalytic processes
Budiman AW, et al.
Catalysis Surveys from Asia, 20(3), 173-193 (2016)
Organic acids and meat preservation: a review
Theron MM and Lues JFR
Food Reviews International, 23(2), 141-158 (2007)
Effect of mobile phase additives on the resolution of four bioactive compounds by RP-HPLC
Li, Shengnan, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 11(5), 2229-2240 (2010)