Merck
1667803
USP
D-α-コハク酸トコフェロール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ビタミンEスクシナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H54O5
CAS番号:
分子量:
530.78
Beilstein:
4038233
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tocopherol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(O)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C33H54O5/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-33(8)21-19-28-27(7)31(25(5)26(6)32(28)38-33)37-30(36)18-17-29(34)35/h22-24H,9-21H2,1-8H3,(H,34,35)/t23-,24-,33-/m1/s1
InChI Key
IELOKBJPULMYRW-NJQVLOCASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Alpha tocopheryl acid succinate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Oil- and Water-Soluble Vitamins Capsules
  • Oil- and Water-Soluble Vitamins Tablets
  • Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Capsules
  • Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Tablets
  • Oil-Soluble Vitamins Capsules
  • Oil-Soluble Vitamins Oral Solution
  • Oil-Soluble Vitamins Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1667803-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pengfei Xu et al.
Biomaterials, 35(26), 7574-7587 (2014-06-06)
Metastasis is one of the major obstacles for the successful therapy of breast cancer. Although increased candidate drugs targeting cancer metastasis are tested, their clinical translation is limited by either serve toxicity or low efficacy. In present work, a nano-drug
Sindhuri Maddineni et al.
AAPS PharmSciTech, 16(2), 444-454 (2014-11-02)
The objective of the present study was to investigate the effects of processing variables and formulation factors on the characteristics of hot-melt extrudates containing a copolymer (Kollidon® VA 64). Nifedipine was used as a model drug in all of the