1613860
USP
サイクラミン酸ナトリウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-シクロヘキシルスルファミン酸ナトリウム, N-シクロヘキシルスルファミン酸 ナトリウム塩, サイクラミン酸 ナトリウム塩, サイクラミン酸ナトリウム, シクロヘキサンスルファミン酸 ナトリウム塩, シクロヘキサンスルファミン酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
化学式:
C6H11NHSO3Na
CAS番号:
分子量:
201.22
Beilstein:
4166868
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sodium cyclamate
メーカー/製品名
USP
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO3S.Na/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Sodium cyclamate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
フェニルスルファミン酸塩はヒトが感知できる甘味物質です。発がんの可能性について動物モデルで研究された「第一世代」の甘味料です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1613860-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック