安全性情報
S0050000
サッカリン ナトリウム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
サッカリン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4NNaO3S
CAS番号:
分子量:
205.17
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
saccharin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].[S]1(=NC(=O)c2c1cccc2)(=O)[O-]
InChI
1S/C7H5NO3S.Na/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;/h1-4H,(H,8,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Saccharin sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
428.0 °F - closed cup
引火点(℃)
220 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
S0050000-1EA:
S0050000:
S0050000-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Heather E King et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 126, 163-169 (2014-10-07)
The inbred Fischer (F344) and Lewis (LEW) rats, while originally developed as animal models for cancer and tissue transplantation research, have since been used to study genetic differences in a variety of physiological and behavioral endpoints. In this context, LEW
Yangjie Wei et al.
AAPS PharmSciTech, 16(2), 455-465 (2014-11-02)
Several attempts have been made to mask the bitter taste of oral formulations, but none have been made for injectable formulations. This study aims to mask the bitter taste of dental lidocaine HCl (LID) injection using hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HP-β-CD) and sodium
Anthony Sclafani et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 307(12), R1448-R1457 (2014-10-17)
Recent studies indicate that, unlike glucose, fructose has little or no post-oral preference conditioning actions in C57BL/6J (B6) mice. The present study determined whether this is also the case for FVB mice, which overconsume fructose relative to B6 mice. In