Merck
1282004
USP
フルフェナジン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
フルフェナジン 二塩酸塩, 4-[3-[2-(トリフルオロメチル)-10H-フェノチアジン-10-イル]プロピル]-1-ピペラジンエタノール 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H26F3N3OS · 2HCl
CAS番号:
分子量:
510.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fluphenazine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cl.OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
InChI
1S/C22H26F3N3OS.2ClH/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)30-21)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29;;/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2;2*1H
InChI Key
MBHNWCYEGXQEIT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Fluphenazine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Fluphenazine Decanoate Injection
  • Fluphenazine Hydrochloride
  • Fluphenazine Hydrochloride Elixir
  • Fluphenazine Hydrochloride Injection
  • Fluphenazine Hydrochloride Oral Solution
  • Fluphenazine Hydrochloride Tablets
生物化学的/生理学的作用
D1/D2ド-パミン受容体アンタゴニスト、フェノチアジン系抗精神病薬、H1ヒスタミン受容体アンタゴニスト。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)