Merck
Y0000009
Fluphenazine enantate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-[4-[3-[2-(Trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazinyl]ethyl heptanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H38F3N3O2S
CAS番号:
分子量:
549.69
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fluphenazine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc2c(cc1)Sc3c(cccc3)N2CCCN4CCN(CC4)CCOC(=O)CCCCCC
InChI
1S/C29H38F3N3O2S/c1-2-3-4-5-11-28(36)37-21-20-34-18-16-33(17-19-34)14-8-15-35-24-9-6-7-10-26(24)38-27-13-12-23(22-25(27)35)29(30,31)32/h6-7,9-10,12-13,22H,2-5,8,11,14-21H2,1H3
InChI Key
LRWSFOSWNAQHHW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Fluphenazine enantate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fluphenazine enanthate and fluphenazine decanoate in the treatment of schizophrenic outpatients: extrapyramidal symptoms and therapeutic effect.
G Chouinard et al.
The American journal of psychiatry, 139(3), 312-318 (1982-03-01)
Vitiligo-like syndrome following the use of fluphenazine enanthate.
M P Rampertaap
Missouri medicine, 82(1), 24-26 (1985-01-01)
M W Jann et al.
Clinical pharmacokinetics, 10(4), 315-333 (1985-07-01)
The clinical pharmacokinetics of the 4 depot antipsychotics for which plasma level studies are available (i.e. fluphenazine enanthate and decanoate, haloperidol decanoate, clopenthixol decanoate and flupenthixol decanoate) are reviewed. The proper study of these agents has been handicapped until recently
B M Cohen et al.
Journal of clinical psychopharmacology, 5(6), 328-332 (1985-12-01)
Depot forms of fluphenazine are frequently used in the outpatient treatment of psychiatric patients. To gather relevant data on pharmacokinetic characteristics of depot fluphenazines, the authors measured plasma levels of neuroleptic activity in 76 clinic patients on stable dosage regimens
J M Kane
The Journal of clinical psychiatry, 45(5 Pt 2), 5-12 (1984-05-01)
The use of long-acting injectable preparations such as fluphenazine enanthate or decanoate can reduce patient noncompliance, but documenting this in a controlled research design is difficult. Several studies of relapse rates among patients receiving oral fluphenazine, depot fluphenazine, or placebo