Merck
F0280000
フルフェナジン 二塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-[3-[2-(トリフルオロメチル)-10H-フェノチアジン-10-イル]プロピル]-1-ピペラジンエタノール 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H26F3N3OS · 2HCl
CAS番号:
分子量:
510.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fluphenazine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cl.OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
InChI
1S/C22H26F3N3OS.2ClH/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)30-21)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29;;/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2;2*1H
InChI Key
MBHNWCYEGXQEIT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Fluphenazine dihydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
D1/D2ド-パミン受容体アンタゴニスト、フェノチアジン系抗精神病薬、H1ヒスタミン受容体アンタゴニスト。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)