1140666
USP
Cloprostenol sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(+/-)-16-(3-クロロフェノキシ)-9,11,15R-トリヒドロキシ-17,18,19,20-テトラノルプロスタ-5Z,13E-ジエン-1-酸 ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H28ClNaO6 · xH2O
CAS番号:
分子量:
446.90 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cloprostenol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].O[C@@H](COc1cccc(Cl)c1)\C=C\[C@H]2[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]2C\C=C/CCCC([O-])=O
InChI
1S/C22H29ClO6.Na.H2O/c23-15-6-5-7-17(12-15)29-14-16(24)10-11-19-18(20(25)13-21(19)26)8-3-1-2-4-9-22(27)28;;/h1,3,5-7,10-12,16,18-21,24-26H,2,4,8-9,13-14H2,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/b3-1-,11-10+;;/t16-,18-,19-,20+,21-;;/m1../s1
InChI Key
ZEQHRVULQBYULU-LPFHDDPUSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Cloprostenol sodium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Cloprostenol Injection
- Cloprostenol Sodium
生物化学的/生理学的作用
クロプロステノールはFPプロスタノイドレセプターの強力なアゴニストです。フルプロステノールの2~3倍の強度で作用しますが、選択性は低くなっています。また、クロプロステノールはEP、TPプロスタノイドレセプターに対してPGF2αと同等の作用を示します。雌ブタの不妊症の処置に使用されます。
Cloprostenol is a potent FP prostanoid receptor agonist.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)