Merck
1213001
USP
プロスタグランジンF トリス塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-トリヒドロキシプロスタ-5,13-ジエン酸 トリス塩, PGF−トリス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H34O5 · C4H11NO3
CAS番号:
分子量:
475.62
Beilstein:
4087514
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dinoprost
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO.[H][C@]1(C\C=C/CCCC(O)=O)[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@]1([H])\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H34O5.C4H11NO3/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h4,7,12-13,15-19,21-23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-4-,13-12+;/t15-,16+,17+,18-,19+;/m0./s1
InChI Key
IYGXEHDCSOYNKY-RZHHZEQLSA-N
遺伝子情報
human ... PTGFR(5737)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Dinoprost tromethamine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dinoprost Tromethamine Injection
生物化学的/生理学的作用
分娩を誘発する黄体分解性プロスタグランジンです。肺、冠血管、および脳の細動脈床に対する強力な血管収縮剤です。
分娩を誘発する黄体分解性プロスタグランジンです。肺動脈、冠動脈、および脳細動脈床に対する強力な血管収縮剤です。また、気管支などの平滑筋収縮を刺激し、喘息に関与する可能性があります。この作用には、少なくとも部分的にタキキニンの放出の介在も認められます。
分娩を誘発する黄体分解性プロスタグランジンです。肺動脈、冠動脈、および脳細動脈床に対する強力な血管収縮剤です。子宮内膜のPG Fと黄体オキシトシンとのポジティブフィードバックループにより、黄体の分解が終了します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1213001-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)