Merck
1042780
USP
アーテメーター
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
SM-224, ジヒドロアルテミシニンメチルエステル, ジヒドロキンガオスメチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H26O5
CAS番号:
分子量:
298.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
artemether
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO[C@H]1OC2O[C@@]3(C)CCC4[C@H](C)CCC([C@H]1C)[C@@]24OO3
InChI
1S/C16H26O5/c1-9-5-6-12-10(2)13(17-4)18-14-16(12)11(9)7-8-15(3,19-14)20-21-16/h9-14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12+,13+,14-,15-,16-/m1/s1
InChI Key
SXYIRMFQILZOAM-HVNFFKDJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Artemether USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
アーテメーターは、アルテミシニンのメチルエーテル誘導体です。マラリア原虫(Plasmodium falciparum)の多剤耐性菌株に対して使用され、住血吸虫症の治療として有望です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Org. Perox. D
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1042780-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2