安全性情報
A3731
Sigma-Aldrich
アルテスネイト
from Artemisia annua
別名:
Artesunic acid, dihydroartemisinine-12-alpha-succinate, succinyl dihydroartemisinin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H28O8
CAS番号:
分子量:
384.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
51101914
NACRES:
NA.85
由来生物
Artemisia annua
品質水準
フォーム
crystalline powder
white to off-white
溶解性
acetone: 33.4 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
parasites
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
room temp
SMILES記法
O1OC2(O[C@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@H]4[C@]31[C@H]([C@@H](CC4)C)CC2)C)OC(=O)CCC(=O)O)C
InChI
1S/C19H28O8/c1-10-4-5-13-11(2)16(23-15(22)7-6-14(20)21)24-17-19(13)12(10)8-9-18(3,25-17)26-27-19/h10-13,16-17H,4-9H2,1-3H3,(H,20,21)/t10-,11-,12+,13+,16+,17-,18?,19-/m1/s1
InChI Key
FIHJKUPKCHIPAT-JQXDXKTESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルテスネイトは、マラリアの治療に使用されるアルテミシニンの半合成誘導体です。肝吸虫などの他の寄生虫に対しても効果があります。また、アルテスネイトは異なる腫瘍タイプのがん細胞株に対する細胞毒性作用も示します。
アプリケーション
  • マウスモデルにおける新興の人獣共通感染症 Babesia microti 感染症に対するアルテスネートの治療可能性を明らかにします。:この研究では、マウスにおける人獣共通感染症であるバベシア・ミクロティ感染症の治療におけるアルテスネートの有効性について調査しています。結果は、アルテスネートが寄生虫血症を大幅に軽減することを示唆しており、人獣共通感染症の治療薬としての可能性を示しています(Fazilani et al., 2024)。
  • ヒト食道扁平上皮癌細胞における細胞周期チェックポイント制御を介したアルテスネートの抗腫瘍効果:この研究では、食道扁平上皮癌細胞におけるアルテスネート′の抗腫瘍特性を調査し、細胞周期チェックポイントを制御し、癌細胞の増殖を阻害する能力を強調しています。これらの結果は、癌治療におけるアルテスネート′の可能性を強調しています(Mao et al., 2024)。
  • アルテスネートのパルス放出のためのマルチユニット胃内滞留性錠剤の 3D プリント。:この研究では、3D プリントされた胃内滞留性錠剤を使用してアルテスネートの脈動放出を行う新しい薬物送達アプローチを紹介します。この技術により、さまざまな病状に対するアルテスネートのバイオアベイラビリティと治療効果が向上することが期待されます(Yan et al., 2024)
生物化学的/生理学的作用
アルテスネイトは電子輸送鎖に作用して局所的な活性酸素種を産生し、ミトコンドリア膜の脱分極を引き起こします。ヒト関節リウマチ線維芽細胞様滑膜細胞におけるNF-κBおよびPI3キナーゼ/Aktシグナル経路の阻害を介して、炎症誘発性サイトカインのTNFα-誘導性産生を阻害します
その他情報
容器はしっかり密閉し、乾燥してよく換気された場所で保管します。乾燥した場所に保管してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A3731-500MG:
A3731-VAR:
A3731-100MG:
A3731-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H Xu et al.
Rheumatology (Oxford, England), 46(6), 920-926 (2007-02-23)
Recent studies indicate that the anti-malarial agent artemisinin and its derivatives may exert an anti-inflammatory effect. In this study, we explored the effect of artesunate, an artemisinin derivative, on tumour necrosis factor (TNF)-alpha-induced production of interleukins, IL-1beta, IL-6 and IL-8
Wei Li et al.
PLoS genetics, 1(3), e36-e36 (2005-09-20)
Artemisinins, derived from the wormwood herb Artemisia annua, are the most potent antimalarial drugs currently available. Despite extensive research, the exact mode of action of artemisinins has not been established. Here we use yeast, Saccharamyces cerevisiae, to probe the core
Shunyang Fan et al.
Annals of translational medicine, 8(20), 1291-1291 (2020-11-20)
The various anti-inflammatory, anti-apoptotic, and antioxidant effects of Artesunate (Art) have been explored in numerous studies. This study aimed to evaluate the function of Art on myocardial necrosis in apoptotic cardiomyocytes in vivo and in vitro. Sprague Dawley (SD) rats
Erica L L Warkus et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 157(1), 235-245 (2017-02-12)
Establishment of effective non-animal alternatives for developmental toxicity screening assays is desirable to ensure maternal and fetal health outcomes. Validation of such assays requires a comparison between the in vitro responses to chemical exposures and the in vivo impacts of
Anais Laleve et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1867(5), 118661-118661 (2020-01-29)
Artemisinin and its derivatives kill malaria parasites and inhibit the proliferation of cancer cells. In both processes, heme was shown to play a key role in artemisinin bioactivation. We found that artemisinin and clinical artemisinin derivatives are able to compensate