アッセイ
≥97% (TLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]1C(O)O[C@@]2([H])[C@@]3(OO4)[C@](CC[C@]4(C)O2)([H])[C@H](C)CC[C@]31[H]
InChI
1S/C15H24O5/c1-8-4-5-10-9(2)12(16)18-13-15(10)11(8)6-14(3,7-17-13)19-20-15/h8-13,16H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,12?,13+,14+,15+/m1/s1
InChI Key
DJGUTYJDEZGRGH-NJEKVMANSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
警告
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Org. Perox. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D7439-BULK:
D7439-VAR:
D7439-50MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック