安全性情報
1104210
USP
Cevimeline Hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(5R)-2-methylspiro[1,3-oxathiolane-5,3′-1-azabicyclo[2.2.2]octane]; hydrate; dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NOS · HCl · 0.5 H2O
CAS番号:
分子量:
244.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
USP
APIファミリー
cevimeline
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
S4C(O[C@@]5(C6CCN(C5)CC6)C4)C.S1C(O[C@@]2(C3CCN(C2)CC3)C1)C.Cl.Cl.O
InChI
1S/2C10H17NOS.2ClH.H2O/c2*1-8-12-10(7-13-8)6-11-4-2-9(10)3-5-11;;;/h2*8-9H,2-7H2,1H3;2*1H;1H2/t2*8?,10-;;;/m11.../s1
InChI Key
ZSTLCHCDLIUXJE-MMPAUJBDSA-N
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Cevimeline Hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1104210-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)