アッセイ
≥95% (HPLC, NMR)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to tan
溶解性
H2O: ≥25 mg/mL
オーガナイザー
Daiichi-Sankyo
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.Cl.Cl.C[C@@H]1O[C@@]2(CS1)CN3CC[C@H]2CC3.C[C@@H]4O[C@@]5(CS4)CN6CC[C@H]5CC6
InChI
1S/2C10H17NOS.2ClH.H2O/c2*1-8-12-10(7-13-8)6-11-4-2-9(10)3-5-11;;;/h2*8-9H,2-7H2,1H3;2*1H;1H2/t2*8-,10-;;;/m11.../s1
InChI Key
ZSTLCHCDLIUXJE-GMLJRNIPSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0007-25MG:
SML0007-5MG:
SML0007-BULK:
SML0007-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
We offers many products related to muscarinic acetylcholine receptors for your research needs.
Muscarinic acetylcholine receptors are G protein-coupled receptors (GPCRs) and mediate acetylcholine actions in the CNS and non-nervous tissues. Learn more about acetylcholine receptors and their role in cell signaling.