Merck
1091040
USP
オクタン酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
カプリル酸, 酸C8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6COOH
CAS番号:
分子量:
144.21
Beilstein:
1747180
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
5 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 78 °C)
APIファミリー
caprylic acid
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Caprylic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Sodium Caprylate
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
1091040-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
デカン酸 analytical standard
Supelco
21409
デカン酸
ドデカン酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1356949
ドデカン酸
デカン酸 ≥98.0%
Sigma-Aldrich
C1875
デカン酸
ヘキサン酸 analytical standard
Supelco
21529
ヘキサン酸
吉草酸 ≥99%
Sigma-Aldrich
240370
吉草酸