Merck
1356949
USP
ドデカン酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ラウリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10COOH
CAS番号:
分子量:
200.32
Beilstein:
1099477
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
lauric acid
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Lauric acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Myristic Acid
  • Sodium Lauroyl Sarcosinate
生物化学的/生理学的作用
CYP 4A11の基質です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
348.8 °F - closed cup
引火点(℃)
176 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
1356949-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
1-ドデカノール United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1356891
1-ドデカノール
オクタン酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1091040
オクタン酸
ミリスチン酸 analytical standard
Supelco
70079
ミリスチン酸
ヘキサン酸 analytical standard
Supelco
21529
ヘキサン酸
パルミチン酸 analytical standard
Supelco
76119
パルミチン酸
オレイン酸 analytical standard
Supelco
75090
オレイン酸