由来生物
Elaeis guineensis
蒸気密度
5 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 78 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
脂質タイプ
saturated FAs
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 抗体を精製するための沈殿剤として(2)(4)
- アセチル-coA類似体を生成するためのβ-酸化の加速
- アストロサイトのケトン体生成の速度を増加させる
- カルボン酸と補酵素A(CoA)の化学的1,1-カルボニルジイミダゾール(CDI)カップリング
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C2875-VAR:
C2875-1L:
C2875-100ML:
QC2875-VAR:
QC2875-BULK:
C2875-BULK:
C2875-10ML:
C2875-500ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック