Merck
C1875
Sigma-Aldrich
デカン酸
≥98.0%
別名:
1-ノナンカルボン酸, C10:0, NSC 5025, カプリン酸, 酸C10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)8COOH
CAS番号:
分子量:
172.26
Beilstein:
1754556
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
plant
蒸気圧
15 mmHg ( 160 °C)
アッセイ
≥98.0%
フォーム
crystals
bp
268-270 °C (lit.)
mp
27-32 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
脂質タイプ
saturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デカン酸は10個の炭素からなる飽和脂肪酸です。パーム核、ヤシ油、および乳脂に含まれています。
アプリケーション
デカン酸は、アンモニウムデカノエート(界面活性剤)の調製および分散相の調製に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
デカン酸は酸化ストレスの低減に役立ちます。ケトン食に含まれるデカン酸は、ミトコンドリア新生に関与することによって電子伝達系のクエン酸シンターゼおよび錯体Iの活性を高めます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
296.6 °F - closed cup
引火点(℃)
147 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C1875-500G:
C1875-100G:
C1875-BULK:
C1875-VAR:
C1875-1KG:
C1875-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Lexicon of lipid nutrition (IUPAC Technical Report)
Beare-Rogers JL, et al.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 73(4), 685-744 (2001)
A descriptive force-balance model for droplet formation at microfluidic Y-junctions
Steegmans MLJ, et al.
AIChE Journal, 56(10), 2641-2649 (2010)
Principles of Orthomolecularism (2004)
Colloidal processing of macroporous TiO2 materials for photocatalytic water treatment
Natoli A, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 95(2), 502-508 (2012)
Function of capric acid in cyclophosphamide-induced intestinal inflammation, oxidative stress, and barrier function in pigs
Lee SI and Kang KS
Scientific reports, 7(1), 16530-16530 (2017)
プロトコル
In this study, SPME was used for the analysis of free fatty acids in Parmesan cheese using a 65 μm Carbowax/divinylbenzene (DVB) SPME fiber. Headspace extraction of the cheese sample was conducted at 65 °C for 15 minutes and analyzed by GC with FID detection. SPME is ideal for analyzing the volatiles associated with solid food samples. The phase chemistry of the Nukol GC column provides excellent peak shape of acidic compounds.