About This Item
化学式:
CD3(CD2)8CO2H
CAS番号:
分子量:
191.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
bp
268-270 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
密度
0.991 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+19
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2
InChI Key
GHVNFZFCNZKVNT-KIJKOTCYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
アンプル入り
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
488666-BULK:
488666-1G:
488666-VAR:
Pamela Brunswick et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 52(3), 274-280 (2016-12-03)
The advantage of using naphthenic acid (NA) mixtures for the determination of total NA lies in their chemical characteristics and identification of retention times distinct from isobaric interferences. However, the differing homolog profiles and unknown chemical structures of NA mixtures