Merck
489719
Sigma-Aldrich
Hexanoic acid-2,2-d2
98 atom % D
別名:
Caproic acid-2,2-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CD2CO2H
CAS番号:
分子量:
118.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.416 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
密度
0.943 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(CCCC)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i5D2
InChI Key
FUZZWVXGSFPDMH-BFWBPSQCSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
489719-5G:
489719-VAR:
489719-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)