1029501
USP
ベジル酸アムロジピン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ベジル酸アムロジピン, 2-[(2-アミノエトキシ)-メチル]-4-(2-クロロフェニル)-1,4-ジヒドロ-6-メチル-3,5-ピリジンジカルボン酸 3-エチル 5-メチルエステル ベンゼンスルホン酸塩, ノルバスク
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
amlodipine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(=O)(=O)c1ccccc1.CCOC(=O)C2=C(COCCN)NC(C)=C(C2c3ccccc3Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)
InChI Key
ZPBWCRDSRKPIDG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Amlodipine and Atorvastatin Tablets
- Amlodipine and Benazepril Hydrochloride Capsules
- Amlodipine and Olmesartan Medoxomil Tablets
- Amlodipine and Valsartan Tablets
- Amlodipine Besylate
- Amlodipine Besylate Tablets
- Amlodipine Compounded Oral Suspension
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1029501-350MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック