Merck
51818
Supelco
Diethyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
reference material
別名:
Amlodipine Related Compound E (USP), Amlodipine Besilate EP Impurity E, Amlodipine Diethyl Ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27ClN2O5
CAS番号:
分子量:
422.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
APIファミリー
amlodipine
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C21H27ClN2O5/c1-4-28-20(25)17-13(3)24-16(12-27-11-10-23)19(21(26)29-5-2)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22/h6-9,18,24H,4-5,10-12,23H2,1-3H3
InChI Key
BGGLOZPVAWMSEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
51818-VAR:
51818-50MG:
51818-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)