Merck
661368
Sigma-Aldrich
ジエチレングリコールジアセタート
97%
別名:
ビス(2-アセトキシエチル)エーテル, 二酢酸2,2′-オキシビスエタノール, 酢酸オキシジエチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H3CCO2CH2CH2)2O
CAS番号:
分子量:
190.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.431
密度
1.101 g/mL at 25 °C
官能基
ester
ether
SMILES記法
CC(=O)OCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H14O5/c1-7(9)12-5-3-11-4-6-13-8(2)10/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
UBPGILLNMDGSDS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
661368-5G:
661368-BULK:
661368-VAR:
661368-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)