Merck
59872
Supelco
2-[[2-[(2-Carboxybenzoyl)amino]ethoxy]methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3-ethyl 5-methyl ester
reference material
別名:
Amlodipine besilate impurity H (PhEur)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H29ClN2O8
CAS番号:
分子量:
556.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
APIファミリー
amlodipine
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C28H29ClN2O8/c1-4-39-28(36)24-21(15-38-14-13-30-25(32)17-9-5-6-10-18(17)26(33)34)31-16(2)22(27(35)37-3)23(24)19-11-7-8-12-20(19)29/h5-12,23,31H,4,13-15H2,1-3H3,(H,30,32)(H,33,34)
InChI Key
IAYRABGXHCLELQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
59872-VAR:
59872-BULK:
59872-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)