安全性情報
SU860094
Supelco
Vial crimp seals for SPME, 11 mm
silver aluminum seal (with 5.6 mm center hole), red PTFE/white silicone septum, septum diam. × thickness 11 mm × 1.3 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
red PTFE/white silicone septum
silver aluminum seal (with 5.6 mm center hole)
特徴
closure type crimp seal
硬度
45 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
セプタム直径×厚み
11 mm × 1.3 mm
フィッティング
thread for 11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)