Merck
SU860081
Supelco
Snap Ring vials, 1.5 mL, 12 x 32 mm
volume 1.5 mL, clear glass vial (with marking spot), pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial (with marking spot)
特徴
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
容量
1.5 mL
フィッティング
thread for 11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
VIALS TAKING 11mm SNAP TOP SEALS
LARGE OPENING, 12 × 32mm
Use with:
Agilent / HP 7673 series I/II,
7670A, 7671A, 1042, 1090,
8042, 1050, 1082, 1080, 1084
AIM CPS-200
A.I. (42 vial tray)
Alcott 738
Altex
AMS 42
Antek 736
ASC
Beckman 501, 507
Carlo Erba AS V42, AS 105
Carnegie CMA 230/200
Chrompack
Dani 39.80, ALS 39.80
Dynatech 42
Finnigan 200S
Gilson (Rack 30P)
Gynkotek
Hitachi AS-2000, AS-4000
Infochroma
Kipp
Packard
PerkinElmer Autosystem, ISS
100, 200, 400, LC600(42),
4900, 420B
Phillips LC-XP
Precision Sampling GC111,
GC311, LC241
Shimadzu AOC-14/1400, SIL-
6B/9A
Spark
Spectra-Physics 7110, 8110
Talbot
TosoH TSK-6080
United Technologies
Varian 8100, 8200, Marathon,
LC 9100
その他情報
ビンの内径はメーカーによって異なります。以下のインサートの部品番号のみがこの1.5 mL広口ビンに適合します。
  • SU860067 Pk 100、0.1mLガラス製円錐形インサート、6 X 31 mm
  • 854988 Pk 1000、0.1mLガラス製円錐形インサート、6 X 31 mm
  • SU860066 Pk 100、0.1mL底部スプリング付きガラス製円錐形インサート、6 X 28 mm
  • 854110 Pk 1000、0.1mL底部スプリング付きガラス製円錐形インサート、6 X 28 mm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)