Merck
SU860033
Supelco
ショートスレッドオートサンプラー用バイアル, 褐色ガラス製
volume 1.5 mL, amber glass vial (with marking spot), pkg of 100 ea
別名:
オートサンプラーバイアル、アンバー、11.6 x 32 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
amber glass vial (with marking spot)
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
容量
1.5 mL
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
オートサンプラーの互換性
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
日立
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL、GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LCオートサンプラー
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
その他情報
バイアルの内径はメーカーによって異なります。この広口バイアルに適合するのは、次の部品番号のインサートに限られます。
  • SU860067 PK100 0.1mL ガラス製円錐形インサート、6 X 31 mm
  • 854988 PK1000 0.1mL ガラス製円錐形インサート、6 X 31 mm
  • SU860066 PK100 0.1 mL ガラス製円錐形インサート(底部ばね付き)、6 X 28 mm
  • 854110 PK1000 0.1 mL ガラス製円錐形インサート(底部ばね付き)、6 X 28 mm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SU8600334061832324685