Merck
854973
Supelco
ショートスレッドスクリューキャップ, 9 mmスレッド, ライナー付き
blue cap, PTFE/red rubber septum, thickness 1.0 mm, pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE/red rubber septum
blue cap
硬度
60 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 1000 ea
厚さ
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)