Merck
SU860143
Supelco
スクリューキャップ(オープントップ)、9 mmネジ、ライナー付き
PTFE/silicone (with slit)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/silicone (with slit)
blue polypropylene (6.0 mm hole)
硬度
55 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 1000 ea
外径 × H × 内径
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
セプタム直径×厚み
9 mm × 1.0 mm
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
組立済み9 mmポリプロピレン製穴開きキャップ, セプタム付き
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)