Merck
SU860144
Supelco
ショートスレッドオートサンプラーバイアル、透明ガラス、11.6 x 32 mm(バイアルのみ)
clear glass (with integrated 0.2 mL insert)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
物質
clear glass (with integrated 0.2 mL insert)
特徴
graduated with marking spot
包装
pkg of 1000 ea
直径× H × 内径
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
容量
0.2 mL
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)