安全性情報
854171
Supelco
バイアル、スクリュートップ、透明ガラス製、1.5 mL
volume 1.5 mL, clear glass vial (with marking spot), O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
clear glass vial (with marking spot)
詳細
marking spot
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
容量
1.5 mL
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vials, clear glass (1.5mL) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
8541714061832323091