戻る
Vial crimp seals for SPME, 11 mm
Products
製品区分
septa (1)
ブランド
Supelco (1)
直径(mm)
施栓系の種類
色
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
SU860094
Vial crimp seals for SPME, 11 mm,
silver aluminum seal (with 5.6 mm center hole), red PTFE/white silicone septum, septum diam. × thickness 11 mm × 1.3 mm, pkg of 100 ea