物質
silver aluminum seal
white PTFE/silicone septum
特徴
closure type crimp seal
包装
pkg of 100 ea
サイズ×厚み
11 mm × 1.0 mm
フィッティング
thread for 11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Crimp seals with PTFE/silicone septa may be used to seal the water samples during the analysis of BTEX in BTEX contaminated waters, using static headspace extraction, followed by gas chromatography with photoionization detection (HS-GC-PID).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Engineering and microbiological aspects of BTEX removal in bioreactors under sulfate-reducing conditions.
Firmino MIP, et al.
Chemical Engineering Journal, 260, 503-512 (2015)