Merck
27102-U
Supelco
クリンプシール、11 mm、PTFE/ラバー製セプタム付き
silver aluminum seal, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, opening 4.8 mm
別名:
11 mm PTFE/ゴムキャップシール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
特徴
closure type crimp seal
包装
pkg of 1 × 100 ea (27102-U)
直径×厚み
11 mm × 1.0 mm
開口部
4.8 mm
フィッティング
thread for 11 mm
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)