物質
clear glass vial (large opening)
特徴
closure type crimp top vial
large opening, (6 mm)
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
11 mmシ-ルを必要とするクリンプトップバイアルです。種々のスタイルをご用意しております。これらのバイアルはソリッドグラス仕上げで、口径(内径)は4.6 mmまたは6.0 mmです。広口の製品は針刺し的の面積を広くとれます。これらのバイアルに合うクリンプシ-ルにはさまざまな色があります。
アプリケーション
It has been used in feeding apparatus for Wasmannia auropunctata, to understand the impact of 2,5-dimethyl-3-(2-methylbutyl)pyrazine (2-MeBudiMePy) on feeding behaviour.
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent 1050/1090
Agilent 1100
Agilent 7673A, Series I, II
CTC LC PAL
CTC GC PAL
Hitachi
PerkinElmer Autosystem, Clarus 500
PE ISS-100, 200, Integral 4000 and Series 200
Shimadzu GC and LC Autosamplers
Spark Marathon, Midas, Triathlon
Thermo HPLC Spectra Systema
Thermo GC TRACE/AS3000/AI3000/AS3500
Varian GC Autosamplers 8000, 8100, 8200, 8400, 8410
Varian GC Autosamplers 9090, 9095, Marathon
Waters Alliance
Agilent 1050/1090
Agilent 1100
Agilent 7673A, Series I, II
CTC LC PAL
CTC GC PAL
Hitachi
PerkinElmer Autosystem, Clarus 500
PE ISS-100, 200, Integral 4000 and Series 200
Shimadzu GC and LC Autosamplers
Spark Marathon, Midas, Triathlon
Thermo HPLC Spectra Systema
Thermo GC TRACE/AS3000/AI3000/AS3500
Varian GC Autosamplers 8000, 8100, 8200, 8400, 8410
Varian GC Autosamplers 9090, 9095, Marathon
Waters Alliance
その他情報
The diameter of inserts varies between manufacturers. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
- 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
- 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
- 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Field Studies of Wasmannia auropunctata Alkylpyrazines: Towards Management Applicat ions.
Sociobiology, 54.3, 1-18 (2009)