Merck
27069
Supelco
クリンプトップ、バイアルのみ、2.0mL、要11mmシール
volume 2 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 1000 ea
別名:
PK1000 CLEAR CRIMP SEAL VIAL 2ML, STD OPENING
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
物質
clear glass vial
特徴
closure type crimp top vial
vial type standard opening
包装
pkg of 1000 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
11 mmシ-ルを必要とするクリンプトップバイアルです。種々のスタイルをご用意しております。これらのバイアルはソリッドグラス仕上げで、口径(内径)は4.6 mmまたは6.0 mmです。広口の製品は針刺し的の面積を広くとれます。これらのバイアルに合うクリンプシ-ルにはさまざまな色があります。
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)