Merck
27360-U
Supelco
PTFE/シリコン製セプタム付きクリンプシール
silver aluminum seal, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, red PTFE/silicone septum, pkg of × 100 ea
別名:
PTFE/Silicone Septum Crimp Seals
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
特徴
closure type crimp seal
硬度
60 (Durometer: shore A)
包装
pkg of × 100 ea
直径×厚み
11 mm × 1.0 mm
フィッティング
thread for 11 mm
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)