Merck
24714
Supelco
バイアル、クリンプトップ、溶融ガラス製ライナー付き、12 × 32 mm
volume 0.3 mL, clear glass vial (with fused-in insert), crimp top, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, large opening
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
clear glass vial (with fused-in insert)
特徴
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm, large opening
容量
0.3 mL
フィッティング
thread for 11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Crimp top vials provide the best seal of any vials. Crimp top vials (volume 0.3 mL, clear glass vial (with fused-in insert), O.D. × H. 12 mm × 32 mm) have a large opening finish (6.0 mm) and are available in clear glass, with and without marking spots on the vial.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)