物質
PTFE/silicone septum
clear glass vial
特徴
closure type black phenolic hole cap
graduations: no
pre-assembled
包装
pkg of 12 ea
外径 × H
26 mm × 72 mm
容量
10 mL
フィッティング
thread for 24-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
マイクロ反応容器は、少量の試料を簡単に取り出せるように内部が円錐形になっています。厚肉のホウケイ酸塩ガラス製であり、表面がPTFEである赤色のゴム製セプタムとキャップが付いています。このガラス製品は、オートクレーブや遠心分離機にかけることができます。セプタム材料はオートクレーブできません。セプタムの最高動作温度は121°C未満です。
透明なマイクロ反応容器:キャップを付けたときの高さ、セプタムから円錐底部までの深さ。
琥珀色のマイクロ反応容器:高さはキャップなしで測定します。琥珀色の製品には目盛りが付いていません。
セプタムから円錐底部までの深さ:
寸法. . . . . . . . .深さ
0.3 mL. . . . . . . 25 mm
1.0 mL. . . . . . . 34 mm
2.0 mL. . . . . . . 50 mm
3.0 mL. . . . . . . 45 mm
5.0 mL. . . . . . . 60 mm
10.0 mL . . . . . 69 mm
透明なマイクロ反応容器:キャップを付けたときの高さ、セプタムから円錐底部までの深さ。
琥珀色のマイクロ反応容器:高さはキャップなしで測定します。琥珀色の製品には目盛りが付いていません。
セプタムから円錐底部までの深さ:
寸法. . . . . . . . .深さ
0.3 mL. . . . . . . 25 mm
1.0 mL. . . . . . . 34 mm
2.0 mL. . . . . . . 50 mm
3.0 mL. . . . . . . 45 mm
5.0 mL. . . . . . . 60 mm
10.0 mL . . . . . 69 mm
置換部
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック