Merck
854980-U
Supelco
クリンプシール、11 mm、PTFE/ラバー製セプタム付き
silver aluminum seal, opening size 5.5 mm, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, septum (TFE/butyl/red rubber), pkg of × 1000 ea
別名:
11 mm Crimp Caps with PTFE/Rubber Septa
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
septum (TFE/butyl/red rubber)
silver aluminum seal
特徴
closure type crimp seal
硬度
60 (Durometer: shore A)
包装
pkg of × 1000 ea
直径×厚み
11 mm × 1.0 mm
開口部サイズ
5.5 mm
フィッティング
thread for 11 mm
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
854980-U4061833024355