Merck
SU860053
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole), PTFE/silicone (blue PTFE/white silicone), diam. × thickness 20 mm × 1.5 mm, open center
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/silicone (blue PTFE/white silicone)
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole)
特徴
closure type crimp seal
open center
硬度
55 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
直径×厚み
20 mm × 1.5 mm
フィッティング
thread for 20 mm
適合性
for use with CTC CombiPAL
for use with SPME
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • ライナ-は薄く、容易に貫通します。
  • 特殊なPTFE/シリコ-ンを材料としています。PTFEフイルムの厚さはわずか0.05 mm(厚いPTFEよりも貫通が容易)です。
  • 必ずリップの厚いSPME用バイアルと組み合わせてお使いください。
その他情報
Recommended for: CTC Combi-PAL.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Christof Björn Steingass et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(9), 2591-2608 (2015-02-24)
Qualitative ripening-dependent changes of pineapple volatiles were studied via headspace solid-phase microextraction and analyzed by comprehensive two-dimensional gas chromatography quadrupole mass spectrometry (HS-SPME-GC×GC-qMS). Early green-ripe stage, post-harvest ripened, and green-ripe fruits at the end of their commercial shelf-life were compared