Merck
27375
Supelco
PTFE/シリコン製セプタム付きクリンプシール
silver aluminum seal, seal diam. 20 mm, open center, white PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121821
物質
silver aluminum seal
white PTFE/silicone septum
特徴
open center
包装
pkg of 1000 ea
ライナー厚
5 mil
シール直径
20 mm
適合性
for use with 20 mm crimp top vial
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)