物質
beveled finish clear glass vial
flat bottom
特徴
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
23 mm × 38 mm × 12.5 mm
容量
6 mL
フィッティング
thread for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Headspace vial may be used in storing samples for stability analysis of freeze dried and fluid bed dried alginate microcapsules coated with chitosan containing model probiotic bacteria, Lactobacillus plantarum.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stability of probiotic Lactobacillus plantarum in dry microcapsules under accelerated storage conditions.
Albadran, Hanady A., et al.
Food Research International, 74 , 208-216 (2015)