Merck
Z292001
Supelco
ヘッドスペースバイアル、透明ガラス、ベベル型瓶口、平底
volume 6 mL, O.D. × L × I.D. 22 mm × 38 mm × 12.5 mm, for use with PerkinElmer®, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial
特徴
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × L × 内径
22 mm × 38 mm × 12.5 mm
容量
6 mL
フィッティング
thread for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.