Merck
28298-U
Supelco
クリンプシール、Viton®セプタム付き
aluminum seal, open center, seal diam. 20 mm, 8 mm center hole, black Viton® septum, diam. × thickness 20 mm × 0.76 mm, pkg of 288 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
aluminum seal
black Viton® septum
特徴
closure type crimp seal
closure type crimp seal
8 mm center hole
包装
pkg of 288 ea
直径×厚み
20 mm × 0.76 mm
シール直径
20 mm
フィッティング
thread for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)